Läs mer
Cytiva Whatman™ pH-indikatorer Integral jämförelseremsor
pH-intervall:
1 till 12
1,8 till 3,8
3,8 till 5,5
5,2 till 6,8
6 till 8.1
8 till 9,7
9,5 till 12
Förpackningsstorlek:
Paket med 200
Beskrivelse
Används för snabb bestämning av pH-värden
- Omedelbar pH-avläsning
- Noggrann för många olika rutinmässiga pH-tester
- Bekväm och bärbar för fältbruk
Tekniske data
Tekniske data
| pH-intervall | 1,8 till 3,8 |
| Formatera | Remsa |
| För användning med (applikation) | Rutinmässig pH-testning |
| Inkluderar | Plaststöd, papperssegment på varje remsa, kompletterande indikatordiagram |
| Typ | pH Indikator Test Strip, Integral Comparison Strip |
| Mått (L x B) | 100 x 11 mm |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion