Läs mer
Cytiva Whatman™ pH-indikatorer Integral jämförelseremsor
pH-intervall:
1 till 12
1,8 till 3,8
3,8 till 5,5
5,2 till 6,8
6 till 8.1
8 till 9,7
9,5 till 12
Förpackningsstorlek:
Paket med 200
Beskrivning
Används för snabb bestämning av pH-värden
- Omedelbar pH-avläsning
- Noggrann för många olika rutinmässiga pH-tester
- Bekväm och bärbar för fältbruk
Specifikationer
Specifikationer
| pH-intervall | 5,2 till 6,8 |
| Formatera | Remsa |
| För användning med (applikation) | Rutinmässig pH-testning |
| Inkluderar | pH-indikator och testpapper |
| Typ | pH Indikator Test Strip, Integral Comparison Strip |
| Mått (L x B) | 100 x 11 mm |