Läs mer
Cytiva Whatman™ pH-indikatorer Integral jämförelseremsor
Produktkod. 11330694
Change view
pH-intervall:
1 till 12
1,8 till 3,8
3,8 till 5,5
5,2 till 6,8
6 till 8.1
8 till 9,7
9,5 till 12
Förpackningsstorlek:
Paket med 200
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. pH-intervall unitSize
11330694 6 till 8.1 Paket med 200
10451602 3,8 till 5,5 Paket med 200
11370684 1 till 12 Paket med 200
10114071 1,8 till 3,8 Paket med 200
10614282 5,2 till 6,8 Paket med 200
11340694 8 till 9,7 Paket med 200
11914556 9,5 till 12 Paket med 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 11330694 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 2629990
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    384.00 SEK
    331.00 SEK / Paket med 200
    Save 53.00 SEK
    13% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Används för snabb bestämning av pH-värden
  • Omedelbar pH-avläsning
  • Noggrann för många olika rutinmässiga pH-tester
  • Bekväm och bärbar för fältbruk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
pH-intervall 6 till 8.1
Formatera Remsa
För användning med (applikation) Rutinmässig pH-testning
Inkluderar Plaststöd, papperssegment på varje remsa, kompletterande indikatordiagram
Typ pH Indikator Test Strip, Integral Comparison
Mått (L x B) 100 x 11 mm