Läs mer
Cytiva Whatman™ pH-indikatorer Integral jämförelseremsor
Produktkod. 11370684
pH-intervall:
1 till 12
1,8 till 3,8
3,8 till 5,5
5,2 till 6,8
6 till 8.1
8 till 9,7
9,5 till 12
Förpackningsstorlek:
Paket med 200
Produktkod. 11370684
Brand: Cytiva 2612990
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Används för snabb bestämning av pH-värden
  • Omedelbar pH-avläsning
  • Noggrann för många olika rutinmässiga pH-tester
  • Bekväm och bärbar för fältbruk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
pH-intervall 1 till 12
Formatera Remsa
För användning med (applikation) Rutinmässig pH-testning
Inkluderar Plaststöd, papperssegment på varje remsa, kompletterande indikatordiagram
Typ pH Indikator Test Strip, Integral Comparison Strip
Mått (L x B) 100 x 11 mm