Läs mer
Cytiva Whatman™ pH-indikatorer Integral jämförelseremsor
Beskrivning
Används för snabb bestämning av pH-värden
- Omedelbar pH-avläsning
- Noggrann för många olika rutinmässiga pH-tester
- Bekväm och bärbar för fältbruk
Specifikationer
Specifikationer
| pH-intervall | 9,5 till 12 |
| Formatera | Remsa |
| För användning med (applikation) | Rutinmässig pH-testning |
| Inkluderar | Inbyggd färgkarta |
| Typ | pH Indikator Test Strip, Integral Comparison |
| Mått (L x B) | 100 x 11 mm |