Läs mer
Cytiva Whatman™ pH-indikatorer Integral jämförelseremsor
Produktkod. p-8272001
pH-intervall:
1 till 12
1,8 till 3,8
3,8 till 5,5
5,2 till 6,8
6 till 8.1
8 till 9,7
9,5 till 12
Förpackningsstorlek:
Paket med 200
Produktkod. 10451602
Brand: Cytiva 2627990
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Används för snabb bestämning av pH-värden
  • Omedelbar pH-avläsning
  • Noggrann för många olika rutinmässiga pH-tester
  • Bekväm och bärbar för fältbruk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
pH-intervall 3,8 till 5,5
Formatera Remsa
För användning med (applikation) Rutinmässig pH-testning
Inkluderar Inbyggd färgkarta
Typ pH Indikator Test Strip, Integral Comparison
Mått (L x B) 100 x 11 mm