Läs mer
Cytiva Whatman™ pH-indikatorer Reel Dispensers
Produktkod. 11330674
Change view
pH-intervall:
0,5 till 5,5
1 till 11
1 till 14
4 till 7
6,4 till 8
8 till 10
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. pH-intervall Förpackningsstorlek
11330674 1 till 14 Varje
11340674 0,5 till 5,5 Varje
11360674 6,4 till 8 Varje
10052251 1 till 11 Varje
11350674 4 till 7 Varje
11370674 8 till 10 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 11330674 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 2600100A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    270.00 SEK
    201.59 SEK / Paket med 1
    Save 68.41 SEK
    25% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Används för snabb bestämning av pH-värden
  • Omedelbara pH-värden
  • Noggrann för ett brett spektrum av rutinmässiga pH-tester
  • Bekväm och portabel för fältbruk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
pH-intervall 1 till 14
Formatera Rulle
För användning med (applikation) Rutinmässig pH-testning
Typ pH-indikator dispenser