Läs mer
Cytiva Whatman™ pH-indikatorer Reel Dispensers
Produktkod. 11360674
pH-intervall:
0,5 till 5,5
1 till 11
1 till 14
4 till 7
6,4 till 8
8 till 10
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11360674
Brand: Cytiva 2600103A
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Används för snabb bestämning av pH-värden
  • Omedelbar pH-avläsning
  • Noggrann för många olika rutinmässiga pH-tester
  • Bekväm och bärbar för fältbruk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
pH-intervall 6,4 till 8
Formatera Rulle
För användning med (applikation) Rutinmässig pH-testning
Typ pH-indikator dispenser