Läs mer
Cytiva™ Whatman™ pH-indikatorer Reel Dispensers
Beskrivning
Används för snabb bestämning av pH-värden
- Omedelbara pH-värden
- Noggrann för ett brett spektrum av rutinmässiga pH-tester
- Bekväm och portabel för fältbruk
Specifikationer
Specifikationer
| pH-intervall | 8 till 10 |
| För användning med (applikation) | Rutinmässig pH-testning |
| Typ | pH-indikator dispenser |