Läs mer
Cytiva Whatman™ pH-indikatorer Reel Dispensers
pH-intervall:
0,5 till 5,5
1 till 11
1 till 14
4 till 7
6,4 till 8
8 till 10
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Används för snabb bestämning av pH-värden
- Omedelbar pH-avläsning
- Noggrann för många olika rutinmässiga pH-tester
- Bekväm och bärbar för fältbruk
Specifikationer
Specifikationer
| pH-intervall | 0,5 till 5,5 |
| Formatera | Rulle |
| För användning med (applikation) | Rutinmässig pH-testning |
| Typ | pH-indikator dispenser |