Läs mer
Cytiva Whatman™ Fenolftalein testpapper på rulle
pH-intervall:
8,3 till 10
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Kombinerar användarvänlighet med noggrannhet och konsistens för bestämning av neutralisationspunkten vid reaktioner med svag syra/stark alkali.
Bekvämligheten med att använda indikatorpapper för snabb bestämning av pH-värden har lett till många tillämpningar i laboratorier och industri
- Omedelbar pH-avläsning
- Noggrann för ett brett utbud av rutinmässiga pH-tester
- Bekväm och bärbar för fältbruk
- Ekonomisk
Specifikationer
Specifikationer
| Färgindikator | Fenolftalein |
| pH-intervall | 8,3 till 10 |
| För användning med (applikation) | För bestämning av neutralisationspunkten vid reaktioner med svag syra/stark alkali |
| Kvantitet | Varje |
| Typ | Fenolftalein testpapper |