Läs mer
Cytiva Whatman™ Förvaringspåse med blixtlåsförsegling i plast
Produktkod. 11969134
Change view
Material:
Plast
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. Material Förpackningsstorlek
11969134 Plast Paket med 100
1 options
Produktkod. 11969134 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 10548232
Upp till 60 % rabatt på vätskehantering
Använd kampanjkoden 28028
Visa alla kampanjer
I lager
Dragkedja för förvaringsväska för 903 Protein Saver Cards
  • Rymmer kort upp till B x H: 95 x 130 mm
  • B x H: 4 x 6 tum (102 x 152 mm)
  • Klar, flexibel plast
  • Paket med 100
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Förslutningstyp Zip Seal
Färg Klart
För användning med (applikation) Lagring och arkivering Whatman Protein Saver-kortprover.
Material Plast
Antal per förpackning 100
Kvantitet 100
Bredd (engelska) 4 tum
Höjd (engelska) 6 tum
Höjd (metrisk) 152 mm
Produkttyp Förvaringspåse med dragkedja
Bredd (metrisk) 102 mm