Läs mer
Cytiva Whatman™ Polyamidmembran
Porstorlek:
0,2μ m
0,45 μm
0,5μ m
Diameter (metrisk):
25 mm
47 mm
50 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Description
- Mekaniskt stark
- Utmärkt våt/torr styrka
- Hydrofil för vattenhaltiga och organiska lösningar
- För upp till 135 °C
Specifications
Specifications
| Material | Polyamid |
| Porstorlek | 0,2μ m |
| Hydrofobicitet | Hydrofil |
| Tjocklek (metrisk) | 110μ m |
| Diameter (metrisk) | 47 mm |