Läs mer
Cytiva Whatman™ Polyamidmembran
Produktkod. 11395404
Porstorlek:
0,2μ m
0,45 μm
0,5μ m
Diameter (metrisk):
25 mm
47 mm
50 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 11395404
Brand: Cytiva 10414014
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Universalfilter tillverkat av ren polyamid för klarning och sterilfiltrering
  • Mekaniskt stark
  • Utmärkt våt/torr styrka
  • Hydrofil för vattenhaltiga och organiska lösningar
  • För upp till 135 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Polyamid
Porstorlek 0,2μ m
Hydrofobicitet Hydrofil
Tjocklek (metrisk) 110μ m
Diameter (metrisk) 50 mm