Läs mer
Cytiva Whatman™ Polycap Engångskapslar, 150 TF
Produktkod. 11309174
Porstorlek:
0,1μ m
0,2μ m
0,45 μm
1 μm
Inloppsstil:
Nationell honrörsgänga (FNPT)
Sanitär
Outlet stil:
Nationell honrörsgänga (FNPT)
Sanitär
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. 11309174
Brand: Cytiva 2804T
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Polycap 150 TF-filter för filtrering av organiska lösningar, aggressiva lösningar, luft och gas
  • Integritet testbar
  • Dubbelriktat flöde: vissa applikationer kan kräva orientering
  • Filtermedia: Hydrofobt PTFE-membran
Användningsområden:
Filtrering av organiska lösningar, aggressiva lösningar, luft och gas; kan även användas som ventil.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Beskrivning Polycap TF 150, 1,0μ m, med FNPT inlopp och utlopp (5 st)
Material (membran) PTFE
Porstorlek 1 μm
Filtreringsområde 2000 cm 2
För användning med (applikation) Filtrering av organiska lösningar, aggressiva lösningar, luft och gas; kan även användas som ventil.
Material för hölje Polypropen
Inloppsstil Nationell honrörsgänga (FNPT)
Max. Tryck 4,1 bar (60 psi)
Outlet stil Nationell honrörsgänga (FNPT)
Diameter (metrisk) skiva 150 mm