Läs mer
Cytiva Whatman™ Polycap Engångskapslar, 150 TF
Porstorlek:
0,1μ m
0,2μ m
0,45 μm
1 μm
Inloppsstil:
Nationell honrörsgänga (FNPT)
Sanitär
Outlet stil:
Nationell honrörsgänga (FNPT)
Sanitär
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Beskrivning
- Integritet testbar
- Dubbelriktat flöde: vissa applikationer kan kräva orientering
- Filtermedia: Hydrofobt PTFE-membran
Användningsområden:
Filtrering av organiska lösningar, aggressiva lösningar, luft och gas; kan även användas som ventil.
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Beskrivning | Polycap TF 150, 0,2μ m, med 1,5 i sanitetsinlopp och utlopp (5 st) |
| Material (membran) | PTFE |
| Porstorlek | 0,2μ m |
| Material för hölje | Polypropen |
| Inloppsstil | Sanitär |
| Max. Tryck | 4,1 bar (60 psi) |
| Outlet stil | Sanitär |