Läs mer
Cytiva Whatman™ Polycap Engångskapslar, 150 TF
Produktkod. 11389164
Porstorlek:
0,1μ m
0,2μ m
0,45 μm
1 μm
Inloppsstil:
Nationell honrörsgänga (FNPT)
Sanitär
Outlet stil:
Nationell honrörsgänga (FNPT)
Sanitär
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. 11389164
Brand: Cytiva 2803T
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Polycap 150 TF-filter för filtrering av organiska lösningar, aggressiva lösningar, luft och gas
  • Integritet testbar
  • Dubbelriktat flöde: vissa applikationer kan kräva orientering
  • Filtermedia: Hydrofobt PTFE-membran
Användningsområden:
Filtrering av organiska lösningar, aggressiva lösningar, luft och gas; kan även användas som ventil.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Beskrivning Polycap TF 150, 0,45μ m, med FNPT inlopp och utlopp (5 st)
Material (membran) PTFE
Porstorlek 0,45 μm
Material för hölje Polypropen
Inloppsstil Nationell honrörsgänga (FNPT)
Max. Tryck 4,1 bar (60 psi)
Outlet stil Nationell honrörsgänga (FNPT)
Typ Polycap Filterkapsel