Läs mer
Cytiva Whatman™ Polycap Engångskapslar: 150TC
Beskrivning
Polycap TC-filter för sterilfiltrering av biologiska och vävnadskulturvattenlösningar
- Tvåskiktsfilter för lång livslängd, hög effektivitet
- Steril, icke-pyrogen
- Steriliserande filtreringskapslar
- 0,2 μm kapslar möter bakterieretention per ASTM F838-83
- Lågproteinbindande membran
- hydrofil; låga extraherbara ämnen
- Med inloppsventil
- Filtermedia: Två lager polyetersulfon (PES)
Användningsområden:
Steril filtrering av biologiska och vävnadsodlingslösningar. Främst för vattenlösningar.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Polycap TC 150 kapselfilter, 0,65/0,45μ m, steril, med 1/2 i SB inlopp och utlopp (1 st) |
| Material (membran) | PES |
| Porstorlek | 0,6/0,45μ m |
| Sterilitet | Sterila |
| Filtreringsområde | 1900 cm 2 |
| För användning med (applikation) | Steril filtrering av biologiska och vävnadsodlingslösningar. Främst för vattenlösningar. |
| Material för hölje | Polypropen |
| Max. Tryck | 4,1 bar (60 psi) |
| Outlet stil | 3/8-1/2 tum. 1/2 SB inlopp och utlopp hulling |
| Typ | Engångskapsel |