Läs mer
Cytiva Whatman™ Polycap Engångskapslar: 150TC
Produktkod. 11369154
Change view
Porstorlek:
0,2/0,1μ m
0,2/0,2μ m
0,6/0,45μ m
Outlet stil:
1/2 SB
1/4-3/8 tum. 1/2 SB inlopp och utlopp hulling
3/8-1/2 tum. 1/2 SB inlopp och utlopp hulling
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Porstorlek Outlet stil Förpackningsstorlek
11369154 0,2/0,2μ m 1/4-3/8 tum. 1/2 SB inlopp och utlopp hulling Varje
11394624 0,2/0,2μ m 3/8-1/2 tum. 1/2 SB inlopp och utlopp hulling Varje
11309144 0,6/0,45μ m 3/8-1/2 tum. 1/2 SB inlopp och utlopp hulling Varje
11389134 0,2/0,1μ m 1/2 SB Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11369154 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 67189502
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1690.00 SEK
    1552.00 SEK / Paket med 1
    Save 138.00 SEK
    8% Av
I lager
Polycap TC-filter för sterilfiltrering av biologiska och vävnadskulturvattenlösningar
  • Tvåskiktsfilter för lång livslängd, hög effektivitet
  • Steril, icke-pyrogen
  • Steriliserande filtreringskapslar
  • 0,2 μm kapslar möter bakterieretention per ASTM F838-83
  • Lågproteinbindande membran
  • hydrofil; låga extraherbara ämnen
  • Med inloppsventil
  • Filtermedia: Två lager polyetersulfon (PES)
Användningsområden:
Steril filtrering av biologiska och vävnadsodlingslösningar. Främst för vattenlösningar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Polycap TC 150 kapselfilter, 0,2/0,2μ m, steril, med 1/2 in SB inlopp och utlopp plus påfyllningsklocka (1 st+ FB)
Material (membran) PES
Porstorlek 0,2/0,2μ m
Sterilitet Sterila
Filtreringsområde 1900 cm 2
För användning med (applikation) Steril filtrering av biologiska och vävnadsodlingslösningar. Främst för vattenlösningar.
Material för hölje Polypropen
Max. Tryck 4,1 bar (60 psi)
Outlet stil 1/4-3/8 tum. 1/2 SB inlopp och utlopp hulling