Läs mer
Cytiva Whatman™ Polycap™ Engångskapslar - 36, 75 och 150 SPF
Beskrivning
- Treskiktsfilter tillåter filtrering av större volymer
- Integritet testbar
- Med inloppsventil
- Filtermedia: Tre lager: finglasmikrofiber/ultrafinglasmikrofiber/1,0 m μpolysulfon
Serum förfilterkapslar. Retention (med luftrening),< 2 ml
För serumprefiltrering. Hantera vävnadsodlingsmedia, näringsämnen, immunologi, enzymer, diagnostiska standarder/kontroller, biologiska, buffertar, virussuspensioner.
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Beskrivning | Polycap SPF 36 kapselfilter, 1,0μ m, med SB inlopp och utlopp (1 st) |
| Material (membran) | Glas mikrofiber, polyetersulfon |
| Porstorlek | 1 μm |
| Filtreringsområde | 260 cm 2 |
| För användning med (applikation) | För serumprefiltrering. Hantera vävnadsodlingsmedia, näringsämnen, immunologi, enzymer, diagnostiska standarder/kontroller, biologiska, buffertar, virussuspensioner. |
| Material för hölje | Polypropen |
| Max. Tryck | 4,1 bar (60 psi) |
| Outlet stil | Steg Barb |