Läs mer
Cytiva Whatman™ Polycap Engångskapslar, 36 AS
Porstorlek:
0,2μ m
0,45 μm
Inloppsstil:
1/2 SB inlopp
FNPT
MNPT inlopp
SB inlopp
Outlet stil:
1/2 SB uttag
FNPT
SB utlopp plus påfyllningsklocka
SB uttag
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
Beskrivning
Rekommenderas för filtrering av vattenlösningar. Kombinerar ett förfilter av glasmikrofiber (GMF) och ett nylonmembran, vilket förlänger filtrets livslängd och gör att större volymer och svåra prover enkelt kan filtreras.
- Första lagret (GMF) fungerar som ett förfilter för att säkerställa längre membran (0,2, 0,45 och 1,0μ m) livslängd och högre filtreringseffektivitet.
- Nylon membranskiktet är i sig hydrofilt, har låga extraherbara ämnen, är biosäkert och har utmärkta flödeshastigheter.
- Hus termiskt smält (inga lim, lim eller främmande material).
- Integritetstestbar genom bubbelpunkt, tryckfall eller framåtflödesmetoder.
- Ger ett mycket effektivt filtreringsområde i liten storlek.
- Autoklaverbar; några försteriliserade med gammastrålning.
- Tillverkad i renrumsanläggningar under ISO Kvalitetssystem.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Polycap AS 36 Kapselfilter, 0,2μ m, FNPT inlopp och utlopp (5 st) |
| Material (membran) | Nylon |
| Porstorlek | 0,2μ m |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Filtreringsområde | 400 cm 2 |
| För användning med (applikation) | Filtrering av vattenlösningar (såsom cellodlingsmedia, serumenzymer och vatten) och avlägsnande av bakterier och skräp. |
| Material för hölje | Polypropen |
| Inloppsstil | FNPT |
| Max. Tryck | 4,1 bar (60 psi) |
| Outlet stil | FNPT |