Läs mer
Cytiva Whatman™ Polycap Engångskapslar, 36 AS
Produktkod. 11399084
Change view
Porstorlek:
0,2μ m
0,45 μm
Inloppsstil:
1/2 SB inlopp
FNPT
MNPT inlopp
SB inlopp
Outlet stil:
1/2 SB uttag
FNPT
SB utlopp plus påfyllningsklocka
SB uttag
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Porstorlek Inloppsstil Outlet stil Sterilitet Förpackningsstorlek
11399084 0,45 μm SB inlopp SB uttag Sterila Varje
11369084 0,2μ m 1/2 SB inlopp 1/2 SB uttag Sterila Varje
11379084 0,2μ m MNPT inlopp SB uttag Sterila Varje
10527111 0,2μ m SB inlopp SB uttag Sterila Varje
11329094 0,2μ m SB inlopp SB utlopp plus påfyllningsklocka Sterila Varje
11339094 0,2μ m FNPT FNPT Icke-steril Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 11399084 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 67053604
I lager
Ger ett mycket effektivt filtreringsområde i liten storlek. Whatman™ Polycap Disponibel AS Kapslar, AS 36 filtrerar stora volymer och svåra prover med lätthet.
Rekommenderas för filtrering av vattenlösningar. Kombinerar ett förfilter av glasmikrofiber (GMF) och ett nylonmembran, vilket förlänger filtrets livslängd och gör att större volymer och svåra prover enkelt kan filtreras.
  • Första lagret (GMF) fungerar som ett förfilter för att säkerställa längre membran (0,2, 0,45 och 1,0μ m) livslängd och högre filtreringseffektivitet.
  • Nylon membranskiktet är i sig hydrofilt, har låga extraherbara ämnen, är biosäkert och har utmärkta flödeshastigheter.
  • Hus termiskt smält (inga lim, lim eller främmande material).
  • Integritetstestbar genom bubbelpunkt, tryckfall eller framåtflödesmetoder.
  • Ger ett mycket effektivt filtreringsområde i liten storlek.
  • Autoklaverbar; några försteriliserade med gammastrålning.
  • Tillverkad i renrumsanläggningar under ISO Kvalitetssystem.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Beskrivning Polycap AS 36 Kapselfilter, sterilt, 0,45μ m, SB inlopp och utlopp (1 st)
Material (membran) Nylon
Porstorlek 0,45 μm
Sterilitet Sterila
Filtreringsområde 400 cm 2
För användning med (applikation) Filtrering av vattenlösningar (såsom cellodlingsmedia, serumenzymer och vatten) och avlägsnande av bakterier och skräp.
Material för hölje Polypropen
Inloppsstil SB inlopp
Max. Tryck 4,1 bar (60 psi)
Outlet stil SB uttag