Läs mer
Cytiva Whatman™ Polycap™ Engångskapslar, 36 TF
Produktkod. 11330824
Porstorlek:
0,1μ m
0,2μ m
0,45 μm
1 μm
Inloppsstil:
1-1/2 tum. Sanitär
FNPT
MNPT
Steg Barb
Outlet stil:
1-1/2 tum. Sanitär
FNPT
Steg Barb
Kvantitet:
1 st
5-pack
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
Produktkod. 11330824
Brand: Cytiva 67003610
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Tillverkad med robust PTFE-membran och polypropenhölje. Whatman™ Polycap™ Engångskapslar, 36 TF filtrerar organiska och aggressiva lösningar, luft och gas.
  • Integritet testbar
  • Dubbelriktat flöde: vissa applikationer kan kräva orientering
  • Filtermedia: Hydrofobt PTFE-membran
Användningsområden:
Filtrering av organiska lösningar, aggressiva lösningar, luft och gas; kan även användas som ventil.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Beskrivning Polycap TF 36, 1,0μ m, med 3/8 i SB inlopp och utlopp (1 st)
Material (membran) PTFE
Porstorlek 1 μm
Filtreringsområde 500 cm 2
För användning med (applikation) Filtrering av organiska lösningar, aggressiva lösningar, luft och gas; kan även användas som ventil.
Material för hölje Polypropen
Inloppsanslutning (engelska) 1/4 till 3/8 tum.
Inloppsanslutning (metrisk) 6 till 9,5 mm
Inloppsstil Steg Barb
Max. Tryck 4,1 bar (60 psi)
Uttagskoppling 6 till 10 mm (1/4 till 3/8 tum)
Outlet stil Steg Barb
Kvantitet 1 st