Läs mer
Cytiva Whatman™ Polycap™ Engångskapslar, 36 TF
Produktkod. 11349174
Change view
Porstorlek:
0,1μ m
0,2μ m
0,45 μm
1 μm
Inloppsstil:
1-1/2 tum. Sanitär
FNPT
MNPT
Steg Barb
Outlet stil:
1-1/2 tum. Sanitär
FNPT
Steg Barb
Kvantitet:
1 st
5-pack
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Porstorlek Inloppsstil Outlet stil Kvantitet unitSize
11349174 0,2μ m MNPT Steg Barb 1 st Varje
11319174 0,1μ m MNPT Steg Barb 1 st Varje
11389174 0,45 μm MNPT Steg Barb 1 st Varje
11320824 0,2μ m Steg Barb Steg Barb 1 st Varje
11330824 1 μm Steg Barb Steg Barb 1 st Varje
11399174 1 μm FNPT FNPT 5-pack Paket med 5
11369174 0,45 μm 1-1/2 tum. Sanitär 1-1/2 tum. Sanitär 5-pack Paket med 5
11329174 0,2μ m FNPT FNPT 5-pack Paket med 5
11359174 0,2μ m Steg Barb Steg Barb 5-pack Paket med 5
11309184 1 μm Steg Barb Steg Barb 5-pack Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 11349174 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 67113602
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad med robust PTFE-membran och polypropenhölje. Whatman™ Polycap™ Engångskapslar, 36 TF filtrerar organiska och aggressiva lösningar, luft och gas.
  • Integritet testbar
  • Dubbelriktat flöde: vissa applikationer kan kräva orientering
  • Filtermedia: Hydrofobt PTFE-membran
Användningsområden:
Filtrering av organiska lösningar, aggressiva lösningar, luft och gas; kan även användas som ventil.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Beskrivning Polycap TF 36, 0,2μ m, med MNPT-inlopp och 3/8 i SB-uttag (1 st)
Material (membran) PTFE
Porstorlek 0,2μ m
Filtreringsområde 500 cm 2
För användning med (applikation) Filtrering av organiska lösningar, aggressiva lösningar, luft och gas; kan även användas som ventil.
Material för hölje Polypropen
Inloppsstil MNPT
Max. Tryck 4,1 bar (60 psi)
Uttagskoppling 6 till 10 mm (1/4 till 3/8 tum)
Outlet stil Steg Barb
Kvantitet 1 st