Läs mer
Cytiva Whatman™ Polycap™ Engångskapslar, 36 TF
Porstorlek:
0,1μ m
0,2μ m
0,45 μm
1 μm
Inloppsstil:
1-1/2 tum. Sanitär
FNPT
MNPT
Steg Barb
Outlet stil:
1-1/2 tum. Sanitär
FNPT
Steg Barb
Kvantitet:
1 st
5 Pk.
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
Beskrivning
- Integritet testbar
- Dubbelriktat flöde: vissa applikationer kan kräva orientering
- Filtermedia: Hydrofobt PTFE-membran
Användningsområden:
Filtrering av organiska lösningar, aggressiva lösningar, luft och gas; kan även användas som ventil.
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Beskrivning | Polycap TF 36, 0,45μ m, med 1,5 i sanitetsinlopp och utlopp (1 st) |
| Material (membran) | PTFE |
| Porstorlek | 0,45 μm |
| Filtreringsområde | 500 cm 2 |
| För användning med (applikation) | Filtrering av organiska lösningar, aggressiva lösningar, luft och gas; kan även användas som ventil. |
| Material för hölje | Polypropen |
| Inloppsstil | 1-1/2 tum. Sanitär |
| Max. Tryck | 4,1 bar (60 psi) |
| Outlet stil | 1-1/2 tum. Sanitär |
| Visa mer |