Läs mer
Cytiva Whatman™ Polycap™ Engångskapslar, 36 TF
Beskrivning
- Integritet testbar
- Dubbelriktat flöde: vissa applikationer kan kräva orientering
- Filtermedia: Hydrofobt PTFE-membran
Användningsområden:
Filtrering av organiska lösningar, aggressiva lösningar, luft och gas; kan även användas som ventil.
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Beskrivning | Polycap TF 36, 1,0μ m, med FNPT inlopp och utlopp (5 st) |
| Material (membran) | PTFE |
| Porstorlek | 1 μm |
| Filtreringsområde | 500 cm 2 |
| För användning med (applikation) | Filtrering av organiska lösningar, aggressiva lösningar, luft och gas; kan även användas som ventil. |
| Material för hölje | Polypropen |
| Inloppsstil | FNPT |
| Max. Tryck | 4,1 bar (60 psi) |
| Outlet stil | FNPT |
| Visa mer |