Läs mer
Cytiva Whatman™ Polycap Engångskapslar: 36TC
Produktkod. 11359144
Porstorlek:
0,2/0,1μ m
0,2/0,2μ m
0,6/0,45μ m
Inloppsstil:
1-1/2 tum. Sanitär inlopp
1/4 MNPT
1/4-3/8 tum. SB Barb
1/4-3/8 tum. SB-rör
Outlet stil:
1-1/2 tum. Sanitetsuttag
1/4-3/8 tum. SB Barb
1/4-3/8 tum. SB-rör
Inkluderar:
Endast filterkapsel
Fyllning Bell
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
Artikelnummer. 11359144
missing translation for 'mfr': Cytiva 67143602
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Polycap TC-filter för sterilfiltrering av biologiska och vävnadskulturvattenlösningar
  • Tvåskiktsfilter för lång livslängd, hög effektivitet
  • Steril, icke-pyrogen
  • Steriliserande filtreringskapslar
  • 0,2 μm kapslar möter bakterieretention per ASTM F838-83
  • Lågproteinbindande membran
  • hydrofil; låga extraherbara ämnen
  • Med inloppsventil
  • Filtermedia: Två lager polyetersulfon (PES)
Användningsområden:
Steril filtrering av biologiska och vävnadsodlingslösningar. Främst för vattenlösningar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beskrivning Polycap TC 36 kapselfilter, 0,2/0,2μ m, steril, med SB inlopp och utlopp (1 st)
Material (membran) PES
Porstorlek 0,2/0,2μ m
Sterilitet Sterila
Filtreringsområde 440 cm 2
För användning med (applikation) Steril filtrering av biologiska och vävnadsodlingslösningar. Främst för vattenlösningar.
Material för hölje Polypropen
Inkluderar Endast filterkapsel
Inloppsstil 1/4-3/8 tum. SB Barb
Max. Tryck 4,1 bar (60 psi)
Outlet stil 1/4-3/8 tum. SB Barb
Typ Filterkapsel
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt