Läs mer
Cytiva Whatman™ Polycap Engångskapslar, 75 AS
Porstorlek:
0,2μ m
0,45 μm
Inloppsstil:
Kvinnlig National Pipe Tråd
Steg Barb
Outlet stil:
Kvinnlig National Pipe Tråd
Steg Barb
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Beskrivning
- Steril och icke-pyrogen
- Integritet testbar
- Med inloppsventil
- Filtermedia: Lågt extraherbart, hydrofilt nylonmembran och mikrofiberförfilter av glas
- Påfyllningsklocka modell (09-744-61) minimerar kontaminering vid filtrering i flaska eller kolv
Filtrering av vattenlösningar (såsom cellodlingsmedia, serumenzymer och vatten) och avlägsnande av bakterier och skräp.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Polycap AS 75 Kapselfilter, 0,2μ m, FNPT inlopp och utlopp (5 st) |
| Material (membran) | Nylon |
| Porstorlek | 0,2μ m |
| Sterilitet | Sterila |
| För användning med (applikation) | Filtrering av vattenlösningar (såsom cellodlingsmedia, serumenzymer och vatten) och avlägsnande av bakterier och skräp. |
| Material för hölje | Polypropen |
| Inloppsstil | Kvinnlig National Pipe Tråd |
| Max. Tryck | 4,1 bar (60 psi) |
| Outlet stil | Kvinnlig National Pipe Tråd |