Läs mer
Cytiva Whatman™ Polycap Engångskapslar, 75 AS
Produktkod. 11399094
Porstorlek:
0,2μ m
0,45 μm
Inloppsstil:
Kvinnlig National Pipe Tråd
Steg Barb
Outlet stil:
Kvinnlig National Pipe Tråd
Steg Barb
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. 11399094
Brand: Cytiva 2707NS
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Polycap 75 AS filter för filtrering av vattenlösningar
  • Steril och icke-pyrogen
  • Integritet testbar
  • Med inloppsventil
  • Filtermedia: Lågt extraherbart, hydrofilt nylonmembran och mikrofiberförfilter av glas
  • Påfyllningsklocka modell (09-744-61) minimerar kontaminering vid filtrering i flaska eller kolv
Filtrering av vattenlösningar (såsom cellodlingsmedia, serumenzymer och vatten) och avlägsnande av bakterier och skräp.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Beskrivning Polycap AS 75 Kapselfilter, 0,45μ m, SB inlopp och utlopp (5 st)
Material (membran) Nylon
Porstorlek 0,45 μm
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Filtrering av vattenlösningar (såsom cellodlingsmedia, serumenzymer och vatten) och avlägsnande av bakterier och skräp.
Material för hölje Polypropen
Inloppsstil Steg Barb
Max. Tryck 4,1 bar (60 psi)
Outlet stil Steg Barb