Läs mer
Cytiva Whatman™ Polycap Engångskapslar, 75 TF
Produktkod. 11329184
Porstorlek:
0,1μ m
0,2μ m
0,45 μm
1 μm
Inloppsstil:
Manlig nationell rörgänga (MNPT)
Nationell honrörsgänga (FNPT)
Stegformad hulling för 10 till 12 mm (3/8 till 1/2 tum) slang
Stegformad hulling för 6 till 1 mm (1/4 till 3/8 tum) slang
Stegformad hulling för 6 till 10 mm (1/4 till 3/8 tum) slang
Outlet stil:
Manlig nationell rörgänga (MNPT)
Nationell honrörsgänga (FNPT)
Stegformad hulling för 10 till 12 mm (3/8 till 1/2 tum) slang
Stegformad hulling för 6 till 10 mm (1/4 till 3/8 tum) slang
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
Produktkod. 11329184
Brand: Cytiva 2700T
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Steriliserar och tar bort partiklar från luft/gas/vätskeströmmar. Whatman™ Polycap Engångskapslar, 75 TF säkerställer rena inerta gaser i flaskfyllningslinjer och isolering av avgaser från jäskärl.
Filtrering av organiska lösningar, aggressiva lösningar, luft och gas; kan även användas som ventil på inloppet.
  • Integritet testbar
  • Dubbelriktat flöde: vissa applikationer kan kräva orientering
  • Filtermedia: Hydrofobt PTFE-membran
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Beskrivning Polycap TF 75, 0,1μ m, med FNPT inlopp och utlopp (5 st)
Material (membran) PTFE
Porstorlek 0,1μ m
Filtreringsområde 1000 cm 2
Material för hölje Polypropen
Inloppsstil Nationell honrörsgänga (FNPT)
Max. Tryck 4,1 bar (60 psi)
Outlet stil Nationell honrörsgänga (FNPT)
Kvantitet 5 Pack
Diameter (metrisk) skiva 75 mm