Läs mer
Cytiva Whatman™ Polycap Engångskapslar, 75 TF
Produktkod. 11354594
Change view
Porstorlek:
0,1μ m
0,2μ m
0,45 μm
1 μm
Inloppsstil:
Manlig nationell rörgänga (MNPT)
Nationell honrörsgänga (FNPT)
Stegformad hulling för 10 till 12 mm (3/8 till 1/2 tum) slang
Stegformad hulling för 6 till 1 mm (1/4 till 3/8 tum) slang
Stegformad hulling för 6 till 10 mm (1/4 till 3/8 tum) slang
Outlet stil:
Manlig nationell rörgänga (MNPT)
Nationell honrörsgänga (FNPT)
Stegformad hulling för 10 till 12 mm (3/8 till 1/2 tum) slang
Stegformad hulling för 6 till 10 mm (1/4 till 3/8 tum) slang
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Porstorlek Inloppsstil Outlet stil unitSize
11354594 0,2μ m Stegformad hulling för 6 till 10 mm (1/4 till 3/8 tum) slang Stegformad hulling för 6 till 10 mm (1/4 till 3/8 tum) slang Varje
11379184 0,2μ m Stegformad hulling för 10 till 12 mm (3/8 till 1/2 tum) slang Stegformad hulling för 10 till 12 mm (3/8 till 1/2 tum) slang Varje
11389184 0,2μ m Manlig nationell rörgänga (MNPT) Stegformad hulling för 6 till 10 mm (1/4 till 3/8 tum) slang Varje
11374594 1 μm Stegformad hulling för 10 till 12 mm (3/8 till 1/2 tum) slang Stegformad hulling för 10 till 12 mm (3/8 till 1/2 tum) slang Varje
11340824 0,1μ m Stegformad hulling för 6 till 1 mm (1/4 till 3/8 tum) slang Stegformad hulling för 6 till 10 mm (1/4 till 3/8 tum) slang Varje
10082071 0,45 μm Stegformad hulling för 6 till 10 mm (1/4 till 3/8 tum) slang Stegformad hulling för 6 till 10 mm (1/4 till 3/8 tum) slang Varje
11369184 0,2μ m Manlig nationell rörgänga (MNPT) Manlig nationell rörgänga (MNPT) Paket med 5
11329184 0,1μ m Nationell honrörsgänga (FNPT) Nationell honrörsgänga (FNPT) Paket med 5
11359184 0,2μ m Nationell honrörsgänga (FNPT) Nationell honrörsgänga (FNPT) Paket med 5
11399184 0,45 μm Nationell honrörsgänga (FNPT) Nationell honrörsgänga (FNPT) Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 11354594 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 67007502
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1540.00 SEK
    1487.93 SEK / Paket med 1
    Save 52.07 SEK
    3% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Steriliserar och tar bort partiklar från luft/gas/vätskeströmmar. Whatman™ Polycap Engångskapslar, 75 TF säkerställer rena inerta gaser i flaskfyllningslinjer och isolering av avgaser från jäskärl.
Filtrering av organiska lösningar, aggressiva lösningar, luft och gas; kan även användas som ventil på inloppet.
  • Integritet testbar
  • Dubbelriktat flöde: vissa applikationer kan kräva orientering
  • Filtermedia: Hydrofobt PTFE-membran
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Beskrivning Polycap TF 75, 0,2μ m, med 3/8 i SB inlopp och utlopp (1 st)
Material (membran) PTFE
Porstorlek 0,2μ m
Sterilitet Sterila
Filtreringsområde 1000 cm 2
Material för hölje Polypropen
Inloppsstil Stegformad hulling för 6 till 10 mm (1/4 till 3/8 tum) slang
Max. Tryck 4,1 bar (60 psi)
Outlet stil Stegformad hulling för 6 till 10 mm (1/4 till 3/8 tum) slang
Kvantitet 1 vardera
Typ Engångskapsel
Diameter (metrisk) skiva 75 mm