Läs mer
Cytiva™ Whatman™ Polycap Engångskapslar, 75 TF
Beskrivning
Steriliserar och tar bort partiklar från luft/gas/vätskeströmmar. Whatman™ Polycap Engångskapslar, 75 TF säkerställer rena inerta gaser i flaskfyllningslinjer och isolering av avgaser från jäskärl.
Filtrering av organiska lösningar, aggressiva lösningar, luft och gas; kan även användas som ventil på inloppet.
- Integritet testbar
- Dubbelriktat flöde: vissa applikationer kan kräva orientering
- Filtermedia: Hydrofobt PTFE-membran
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Beskrivning | Polycap TF 75, 0,2μ m, med MNPT inlopp och utlopp (5 st) |
| Material (membran) | PTFE |
| Porstorlek | 0,2μ m |
| Filtreringsområde | 1000 cm 2 |
| Material för hölje | Polypropen |
| Inloppsstil | Manlig nationell rörgänga (MNPT) |
| Max. Tryck | 4,1 bar (60 psi) |
| Outlet stil | Manlig nationell rörgänga (MNPT) |
| Kvantitet | 5 Pack |
| Visa mer |