Läs mer
Cytiva Whatman™ Polycap Engångskapslar: TC 75
Produktkod. 11359154
Change view
Porstorlek:
0,2/0,1μ m
0,2/0,2μ m
0,6/0,45μ m
1,0/1,0μ m
Inloppsstil:
1/4-3/8 tum med SB inlopp och utlopp hulling
1/4-3/8 tum. SB inloppshulling
3/8-1/2 tum med 1/2 SB inloppshulling
3/8-1/2 tum. 1/2 in SB inlopp och utlopp (1 st)
Outlet stil:
1/4-3/8 tum med SB inlopp och utlopp hulling
1/4-3/8 tum. SB utlopp hulling
1/4-3/8 tums utlopp plus fyllande klocka
3/8-1/2 tum med 1/2 SB inlopp och utlopp hulling
3/8-1/2 tum. 1/2 SB inlopp och utlopp hulling
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Porstorlek Inloppsstil Outlet stil unitSize
11359154 0,2/0,2μ m 1/4-3/8 tum. SB inloppshulling 1/4-3/8 tums utlopp plus fyllande klocka Varje
11319154 0,2/0,1μ m 1/4-3/8 tum. SB inloppshulling 1/4-3/8 tum. SB utlopp hulling Varje
11389154 0,6/0,45μ m 3/8-1/2 tum med 1/2 SB inloppshulling 3/8-1/2 tum med 1/2 SB inlopp och utlopp hulling Varje
11349154 0,2/0,2μ m 1/4-3/8 tum med SB inlopp och utlopp hulling 1/4-3/8 tum med SB inlopp och utlopp hulling Varje
11309164 1,0/1,0μ m 3/8-1/2 tum. 1/2 in SB inlopp och utlopp (1 st) 3/8-1/2 tum. 1/2 SB inlopp och utlopp hulling Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11359154 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 67157502
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1560.00 SEK
    1508.00 SEK / Paket med 1
    Save 52.00 SEK
    3% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Polycap TC-filter för sterilfiltrering av biologiska och vävnadskulturvattenlösningar
  • Tvåskiktsfilter för lång livslängd, hög effektivitet
  • Steril, icke-pyrogen
  • Steriliserande filtreringskapslar
  • 0,2 μm kapslar möter bakterieretention per ASTM F838-83
  • Lågproteinbindande membran
  • hydrofil; låga extraherbara ämnen
  • Med inloppsventil
  • Filtermedia: Två lager polyetersulfon (PES)
Steril filtrering av biologiska och vävnadsodlingslösningar. Främst för vattenlösningar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Polycap TC 75 kapselfilter, 0,2/0,2μ m, steril, med SB inlopp och utlopp plus påfyllningsklocka (1 st+ FB)
Material (membran) PES
Porstorlek 0,2/0,2μ m
Sterilitet Sterila
Filtreringsområde 930 cm 2
För användning med (applikation) Steril filtrering av biologiska och vävnadsodlingslösningar. Främst för vattenlösningar.
Material för hölje Polypropen
Inloppsstil 1/4-3/8 tum. SB inloppshulling
Max. Tryck 4,1 bar (60 psi)
Outlet stil 1/4-3/8 tums utlopp plus fyllande klocka