Läs mer
Cytiva Whatman™ Polycap GW 75 kapslar med hög kapacitet
Kvantitet:
1 Styck
100/förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Varje
Beskrivning
- PES-membranet är inkapslat i ett hållbart polypropenhölje
- Förmonterad —behöver du inte byta ut filtret eller dekontaminera kapseln
- Filtreringsområde: 600 cm 2
- Flöde: 60L/min. vid 1,0 bar (14,5 psi)
- Alla höljeskomponenter är termiskt smälta
- Stegiga slangfästen möjliggör anslutning med rör i olika storlekar
- Inloppsventil
Uppfyllande
Certifierad för extraherbara ämnen med låg metallhalt. Lämplig för EPA-metod 3005 för grundvattenanalys.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Certifierad för extraherbara material med låg metallhalt; Lämplig för EPA-metod 3005 för grundvattenanalys |
| Beskrivning | Polycap GW 75, Grundvattenprovtagningskapselfilter, 0,45μ m, PES (100 st) |
| Material (membran) | PES |
| Porstorlek | 0,45 μm |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Filtreringsområde | 600 cm 2 |
| Flödeshastighet | 60 |
| Material för hölje | Polypropen |
| Max. Tryck | 4,1 bar (60 psi) |
| Antal per förpackning | 100 Pk. |
| Visa mer |