Läs mer
Cytiva Whatman™ Polycap GW 75 kapslar med hög kapacitet
Produktkod. 11364624
Kvantitet:
1 Styck
100/förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Varje
Produktkod. 11364624
Brand: Cytiva 67146004
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Filtrera GW (Ground Water) prover före analys av upplöst metall
  • PES-membranet är inkapslat i ett hållbart polypropenhölje
  • Förmonterad —behöver du inte byta ut filtret eller dekontaminera kapseln
  • Filtreringsområde: 600 cm 2
  • Flöde: 60L/min. vid 1,0 bar (14,5 psi)
  • Alla höljeskomponenter är termiskt smälta
  • Stegiga slangfästen möjliggör anslutning med rör i olika storlekar
  • Inloppsventil
Uppfyllande
Certifierad för extraherbara ämnen med låg metallhalt. Lämplig för EPA-metod 3005 för grundvattenanalys.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Certifierad för extraherbara material med låg metallhalt; Lämplig för EPA-metod 3005 för grundvattenanalys
Beskrivning Polycap GW 75 Grundvattenprovtagningskapselfilter, 0,45μ m, PES (1 st)
Material (membran) PES
Porstorlek 0,45 μm
Sterilitet Icke-steril
Filtreringsområde 600 cm 2
Flödeshastighet 60
Material för hölje Polypropen
Max. Tryck 4,1 bar (60 psi)
Antal per förpackning 1 st.
Kvantitet 1 Styck