Läs mer
Cytiva Whatman™ Polycap HD engångskapslar, 150 HD
Produktkod. 11339104
Porstorlek:
0,45 μm
5 μm
10μ m
20μ m
Inloppsstil:
Med 1/2 tums slanghulling (HB) inlopp/utlopp
Med Kvinna NPT inlopp/utlopp
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. 11339104
Brand: Cytiva 2810T
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Erbjuder hög filtreringseffektivitet och utmärkt filtratrenhet
  • Tillåter användning med ett brett utbud av lösningar, pH och temperatur
  • Högt flöde och hög retentionskapacitet
  • Kan steriliseras genom autoklavering med ånga vid 121 C °i 20 minuter
  • Manuell avluftning med luerlås för att tömma luft från uppströms eller fungera som en injektions- eller provport
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Polycap HD 150 kapselfilter, 0,45μ m, med FNPT inlopp och utlopp (5 st)
Porstorlek 0,45 μm
För användning med (applikation) Polycap HD 150
Material för hölje Polypropen
Inloppsstil Med Kvinna NPT inlopp/utlopp
Max. Tryck 4,1 bar (60 psi)
Kvantitet 5/Pk.