Läs mer
Cytiva Whatman™ Polycap™ HD engångskapslar: 75 HD
Produktkod. 11394604
Porstorlek:
0,45 μm
1 μm
5 μm
10μ m
20μ m
Inloppsstil:
FNPT
MNPT
Slang Barb
Steg Barb
Outlet stil:
FNPT
MNPT
Slang Barb
Steg Barb
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
Produktkod. 11394604
Brand: Cytiva 67037550
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Erbjuder hög filtreringseffektivitet och utmärkt filtratrenhet på grund av dess material och tillverkningsmetoder. Whatman™ Polycap™ HD engångskapslar passar mellan grovfilter och mikroporösa membranfilter som används för slutfiltrering.
  • Integritet testbar
  • Med inloppsventil
  • Filtermedia: Monofilament anisotropt polypropen (MAPP) filter
  • Kan steriliseras genom autoklavering med ånga eller etylenoxid (EtO)
  • Retention (med luftrening),< 2 ml
  • Max tryck: 4,1 bar (60 psi)
Filtrering av vattenlösningar, biologiska ämnen, bläck och pigment, fotografiska emulsioner, mat och dryck, lösningsmedel. Erbjuder bred kapacitet mellan grovpappersfilter och mikroporösa membran.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Beskrivning Polycap HD 75 kapselfilter, 5.0μ m, med 1/2 SB inlopp och utlopp (1 st)
Material (membran) Monofilament anisotropisk polypropen
Porstorlek 5 μm
Filtreringsområde 805 cm 2
För användning med (applikation) Filtrering av högskräpande lösningar och förfiltrering av aggressiva kemiska lösningar. Erbjuder bred kapacitet mellan grovpappersfilter och mikroporösa membran.
Material för hölje Polypropen
Inloppsanslutning (engelska) 3/8 till 1/2 tum.
Inloppsanslutning (metrisk) 10 till 12 mm
Inloppsstil Steg Barb
Max. Tryck 4,1 bar (60 psi)
Uttagskoppling 10 till 12 mm (3/8 till 1/2 tum)
Outlet stil Steg Barb