Läs mer
Cytiva Whatman™ Polycap™ TC kapslar med hög kapacitet
Produktkod. 11384624
Change view
Filtreringsområde:
1900 cm 2
440 cm 2
930 cm 2
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Filtreringsområde unitSize
11384624 930 cm 2 Varje
11374624 440 cm 2 Varje
11304634 1900 cm 2 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11384624 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 67157582
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Utvecklad för säker, effektiv filtrering av kritiska biologiska lösningar och vävnadsodlingslösningar. Whatman™ Polycap™ TC-kapslar med hög kapacitet inkluderar PES-membran för utmärkt flödeshastighet och proteinabsorptionsegenskaper.
Innehåller två lager polyetersulfonmembran— inneboende hydrofil, låg i extraherbara ämnen, utmärkta flödeshastigheter. Låga proteinbindande egenskaper gör kapslar idealiska för användning med biologiskt känsliga lösningar.
  • Porstorlek 0,8/0,2 μm
  • Filtreringsområde: 440, 930 eller 1900 cm 2
  • Ventilen evakuerar all luft för snabb filtrering
  • Uttaget är skyddat för att förhindra beröringskontamination under installationen
  • Standard slanghylsanslutningar
  • Slitstarkt polypropenfilterhus klarar ett maximalt arbetstryck på 4,1 bar (60psi)
  • Försteriliserad ISO-driven renrumstillverkning säkerställer produktkonsistens
  • Stämplade partinummer säkerställer spårbarhet för alla kritiska komponenter
Lämplig för farmaceutiska vattenlösningar, vävnadsodlingsmedia, reagensberedning, virussuspensioner, partikelräkningslösningar, rengörings- och sköljlösningar.
Uppfyllande
Pass HIMA Challenge Test for Sterilizing Grade Filters to retain >107CFU/cm2 Brevundimonas diminuta per ASTM™ 838-83 and FDA guidelines; microbial retention correlated to 100% integrity testing during manufacturing.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Polycap TC 75 kapselfilter, 0,8/0,2μ m, steril, med SB inlopp och utlopp plus påfyllningsklocka (1 st+ FB)
Material (membran) PES
Porstorlek 0,8/0,2μ m
Sterilitet Sterila
Filtreringsområde 930 cm 2
För användning med (applikation) Lämplig för farmaceutiska vattenlösningar, vävnadsodlingsmedia, reagensberedning, virussuspensioner, partikelräkningslösningar, rengörings- och sköljlösningar.
Material för hölje Polypropen
Inloppsanslutning (metrisk) 6 till 10 mm
Inloppsstil Steg Barb
Max. Tryck 4,1 bar (60 psi)
Uttagskoppling 6 till 10 mm
Outlet stil Steg Barb