Läs mer
Cytiva Whatman™ Polycap™ TC kapslar med hög kapacitet
Produktkod. p-3015945
Filtreringsområde:
1900 cm 2
440 cm 2
930 cm 2
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11374624
Brand: Cytiva 67153682
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Utvecklad för säker, effektiv filtrering av kritiska biologiska lösningar och vävnadsodlingslösningar. Whatman™ Polycap™ TC-kapslar med hög kapacitet inkluderar PES-membran för utmärkt flödeshastighet och proteinabsorptionsegenskaper.
Innehåller två lager polyetersulfonmembran— inneboende hydrofil, låg i extraherbara ämnen, utmärkta flödeshastigheter. Låga proteinbindande egenskaper gör kapslar idealiska för användning med biologiskt känsliga lösningar.
  • Porstorlek 0,8/0,2 μm
  • Filtreringsområde: 440, 930 eller 1900 cm 2
  • Ventilen evakuerar all luft för snabb filtrering
  • Uttaget är skyddat för att förhindra beröringskontamination under installationen
  • Standard slanghylsanslutningar
  • Slitstarkt polypropenfilterhus klarar ett maximalt arbetstryck på 4,1 bar (60psi)
  • Försteriliserad ISO-driven renrumstillverkning säkerställer produktkonsistens
  • Stämplade partinummer säkerställer spårbarhet för alla kritiska komponenter
Lämplig för farmaceutiska vattenlösningar, vävnadsodlingsmedia, reagensberedning, virussuspensioner, partikelräkningslösningar, rengörings- och sköljlösningar.
Uppfyllande
Pass HIMA Challenge Test for Sterilizing Grade Filters to retain >107CFU/cm2 Brevundimonas diminuta per ASTM™ 838-83 and FDA guidelines; microbial retention correlated to 100% integrity testing during manufacturing.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Polycap TC 36 kapselfilter, 0,8/0,2μ m, steril, med SB inlopp och utlopp plus påfyllningsklocka (1 st+ FB)
Material (membran) PES
Porstorlek 0,8/0,2μ m
Sterilitet Sterila
Filtreringsområde 440 cm 2
För användning med (applikation) Lämplig för farmaceutiska vattenlösningar, vävnadsodlingsmedia, reagensberedning, virussuspensioner, partikelräkningslösningar, rengörings- och sköljlösningar.
Material för hölje Polypropen
Inloppsanslutning (metrisk) 6 till 10 mm
Inloppsstil Steg Barb
Max. Tryck 4,1 bar (60 psi)
Uttagskoppling 6 till 10 mm
Outlet stil Steg Barb