Läs mer
Cytiva Whatman™ Polycap TF
Beskrivning
- Autoklaverbar Polycap TF kapselfilter har PTFE-membran med hög kemikalieresistens
- Vanliga applikationer inkluderar ventilation, in-line filtrering för att sterilisera och avlägsna partiklar från luft/gas/vätskeströmmar, filtrering för att säkerställa rena inerta gaser i flaskfyllningslinjer och isolering av avgaser från fermentorer
- Polycap TF-filter stödjer användning inom elektronik-, läkemedels- och biofarmaceutisk industri, eftersom de är fotoresistenta och kan användas för att ventilera och utföra in-line-filtrering för produktionssystem i biologiska miljöer.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Stöds dubbelriktat. Vissa applikationer kan kräva orientering, t.ex. ventiler. Omvänt flöde endast för lågtrycksapplikationer. |
| Porstorlek | 0,2μ m |
| Material för hölje | Polypropen |
| Outlet stil | Stegformad hulling för 10 till 12 mm (3/8 till 1/2 tum) slang |