Läs mer
Cytiva™ Whatman™ Avloppsskivor av polyester
Beskrivning
Ger en plan yta för att undvika att filtret går sönder eller går sönder. Whatman™ Polyester dräneringsskivor används för att stödja membranfilter. De finns i en mängd olika diametrar för användning i en rad olika enheter.
För användning med membranhårdvara där extra stöd behövs för förbättrad flödeshastighet och genomströmning. Kan användas som en separator mellan membran i seriella stackfiltreringsapplikationer.
- Kemiskt inert polyester
- 100 μm tjocklek
- Pärmfri
- Finns i flera diametrar
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Polyester |
| För användning med (applikation) | Membranfiltrering, stackfiltrering |
| Tjocklek (metrisk) | 100μ m |
| Diameter (metrisk) | 22 mm |