Läs mer
Cytiva Whatman™ Avloppsskivor av polyester
Produktkod. 11929327
Change view
Diameter (metrisk):
10 mm
22 mm
37 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) unitSize
11929327 37 mm Paket med 100
11909327 10 mm Paket med 100
11919327 22 mm Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11929327 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 230800
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger en plan yta för att undvika att filtret går sönder eller går sönder. Whatman™ Polyester dräneringsskivor används för att stödja membranfilter. De finns i en mängd olika diametrar för användning i en rad olika enheter.
För användning med membranhårdvara där extra stöd behövs för förbättrad flödeshastighet och genomströmning. Kan användas som en separator mellan membran i seriella stackfiltreringsapplikationer.
  • Kemiskt inert polyester
  • 100 μm tjocklek
  • Pärmfri
  • Finns i flera diametrar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Polyester
För användning med (applikation) Membranfiltrering, stackfiltrering
Tjocklek (metrisk) 100μ m
Diameter (metrisk) 37 mm