Läs mer
Cytiva Whatman™ Protran™ Nitrocellulosablottingmembran: 0,2 μm BA83 Protran
Beskrivning
- Universalmembran lämpligt för Western, Southern och Northern blotting
- Hydrofil, så ingen förvätning med metanol krävs
- Hög bindningskapacitet och mycket låg bakgrund för överlägsna signal-brus-förhållanden utan strikta tvättförhållanden
- Kompatibel med alla vanliga detektionsmetoder, inklusive radioaktiva, kolorimetriska, fluorescerande och kemiluminescerande
- Ger utmärkt hållbarhet för proteiner. —Proteiner bibehåller molekylär igenkänningsaktivitet i upp till fem år Protran membran
- Tre tillgängliga porstorlekar —0,45 μm är idealiskt för prover med större molekylvikt, 0,2 μm säkerställer bindning av prover under 20 kDa, 0,1 μm används för molekyler under 7 kDa
- Finns även i cirkulära format
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | Lämplig för radioaktiv, kolorimetrisk, fluorescerande och kemiluminescerande detektion |
| Bindande kapacitet | Hög |
| Kvantitet | 50/förpackning |
| Formatera | Skiva |
| Material | Nitrocellulosa |
| Porstorlek | 0,2μ m |
| Storlek (metrisk) | 82 mm i diameter |
Säkerhet och hantering
Signalord
- Varning
- Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
- H228-Brandfarligt fast ämne.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- MIXTURE LIST-Contain: nitrocellulose