Läs mer
Cytiva™ Whatman™ Protran™ Nitrocellulosablottingmembran: 0,2 μm BA83 Protran
Produktkod. 15530093
Change view
Kvantitet:
50/förpackning
Formatera:
Ark
Skiva
Storlek (metrisk):
140 x 140 mm
82 mm i diameter
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Formatera Storlek (metrisk) Förpackningsstorlek
15530093 50/förpackning Ark 140 x 140 mm Paket med 50
11305304 50/förpackning Skiva 82 mm i diameter Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15530093 Leverantör Cytiva™ Leverantörsnummer 10401403
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6115.00 SEK
    5462.28 SEK / Paket med 50
    Save 652.72 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
100 % ren nitrocellulosa för att säkerställa högsta möjliga bindningskapacitet
  • Universalmembran lämpligt för Western, Southern och Northern blotting
  • Hydrofil, så ingen förvätning med metanol krävs
  • Hög bindningskapacitet och mycket låg bakgrund för överlägsna signal-brus-förhållanden utan strikta tvättförhållanden
  • Kompatibel med alla vanliga detektionsmetoder, inklusive radioaktiva, kolorimetriska, fluorescerande och kemiluminescerande
  • Ger utmärkt hållbarhet för proteiner. —Proteiner bibehåller molekylär igenkänningsaktivitet i upp till fem år Protran membran
  • Tre tillgängliga porstorlekar —0,45 μm är idealiskt för prover med större molekylvikt, 0,2 μm säkerställer bindning av prover under 20 kDa, 0,1 μm används för molekyler under 7 kDa
  • Finns även i cirkulära format
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Längd (metrisk) 140 mm
Bredd (metrisk) 140 mm
För användning med (applikation) Lämplig för radioaktiv, kolorimetrisk, fluorescerande och kemiluminescerande detektion
Bindande kapacitet Hög
Kvantitet 50/förpackning
Formatera Ark
Material Nitrocellulosa
Porstorlek 0,2μ m
Storlek (metrisk) 140 x 140 mm