Läs mer
Cytiva™ Whatman™ Protran™ Nitrocellulosa Blotting Membran: 0,45 μm BA85 Protran Cirklar
Produktkod. 11305294
Change view
Kvantitet:
100/förpackning
1000/förpackning
25/förpackning
50/förpackning
Diameter (metrisk):
25 mm
82 mm
82,5 mm
132 mm
137 mm
82 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
Paket med 25
Paket med 50
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Diameter (metrisk) Förpackningsstorlek
11305294 50/förpackning 82 mm Paket med 50
11315294 25/förpackning 132 mm Paket med 25
11365334 100/förpackning 25 mm Paket med 100
11385334 50/förpackning 137 mm Paket med 50
11375334 50/förpackning 132 mm Paket med 50
11395334 1000/förpackning 25 mm Paket med 1000
11305344 50/förpackning 82,5 mm Paket med 50
10087930 50/förpackning 82 cm Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 11305294 Leverantör Cytiva™ Leverantörsnummer 10401116
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3110.00 SEK
    2873.00 SEK / Paket med 50
    Save 237.00 SEK
    7% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
100 % ren nitrocellulosa för att säkerställa högsta möjliga bindningskapacitet
  • Universalmembran lämpligt för Western, Southern och Northern blotting
  • Hydrofil, så ingen förvätning med metanol krävs
  • Hög bindningskapacitet och mycket låg bakgrund för överlägsna signal-brus-förhållanden utan strikta tvättförhållanden
  • Kompatibel med alla vanliga detektionsmetoder, inklusive radioaktiva, kolorimetriska, fluorescerande och kemiluminescerande
  • Ger utmärkt hållbarhet för proteiner. —Proteiner bibehåller molekylär igenkänningsaktivitet i upp till fem år Protran membran
  • Tre tillgängliga porstorlekar —0,45 μm är idealiskt för prover med större molekylvikt, 0,2 μm säkerställer bindning av prover under 20 kDa, 0,1 μm används för molekyler under 7 kDa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Lämplig för radioaktiv, kolorimetrisk, fluorescerande och kemiluminescerande detektion
Bindande kapacitet Hög
Diameter (metrisk) 82 mm
Kvantitet 50/förpackning
Formatera Skiva
Material Nitrocellulosa
Porstorlek 0,45μ m