Läs mer
Cytiva Whatman™ Protran™ Nitrocellulosa Blotting Membran: 0,45 μm BA85 Protran Cirklar
Produktkod. 11375334
Kvantitet:
100/Pk.
1000/Pk.
25/Pk.
50/Pk.
Diameter (metrisk):
25 mm
82 mm
82.5 mm
132 mm
137 mm
82 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
Paket med 25
Paket med 50
Produktkod. 11375334
Brand: Cytiva 10402525
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
100 % ren nitrocellulosa för att säkerställa högsta möjliga bindningskapacitet
  • Universalmembran lämpligt för Western, Southern och Northern blotting
  • Hydrofil, så ingen förvätning med metanol krävs
  • Hög bindningskapacitet och mycket låg bakgrund för överlägsna signal-brus-förhållanden utan strikta tvättförhållanden
  • Kompatibel med alla vanliga detektionsmetoder, inklusive radioaktiva, kolorimetriska, fluorescerande och kemiluminescerande
  • Ger utmärkt hållbarhet för proteiner. —Proteiner bibehåller molekylär igenkänningsaktivitet i upp till fem år Protran membran
  • Tre tillgängliga porstorlekar —0,45 μm är idealiskt för prover med större molekylvikt, 0,2 μm säkerställer bindning av prover under 20 kDa, 0,1 μm används för molekyler under 7 kDa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Lämplig för radioaktiv, kolorimetrisk, fluorescerande och kemiluminescerande detektion
Bindande kapacitet Hög
Diameter (metrisk) 132 mm
Kvantitet 50/Pk.
Formatera Skiva
Material Nitrocellulosa
Porstorlek 0,45μ m
compliance-icons
Signalord
  • Fara||||Varning
Riskkategorier
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H228-Brandfarligt fast ämne.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: nitrocellulose