Läs mer
Cytiva Whatman™ PTFE-membrancirklar
Porstorlek:
0,2μ m
0,45 μm
1.0μ m
5 μm
Diameter (metrisk):
25 mm
37 mm
47 mm
50 mm
90 mm
150 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Paket med 50
Beskrivning
Ger klargörande av frätande ämnen, lösningsmedel och aggressiva vätskor. Whatman™ PTFE-membrancirklar är särskilt användbara vid HPLC-analys när fasta partiklar kan orsaka permanent skada på kolonnen.
- Hydrofobisk
- Kemiskt stabil och inert
- Kan användas upp till 120 °C
- Laminerad på slumpmässigt anordnat stödmaterial av polypropen
- För filtrering med organiska och kemiskt aggressiva lösningar eller gaser
- Särskilt lämplig för HPLC-analys
Specifikationer
Specifikationer
| Filtertyp | Membranfilter |
| Material | PTFE |
| Porstorlek | 1.0μ m |
| Hydrofobicitet | Hydrofobisk |
| Typ av membran | TE 37 |
| Antal per förpackning | 50 |
| Typ | Membran cirkel |
| Diameter (metrisk) | 25 mm |