Läs mer
Cytiva Whatman™ PTFE-membrancirklar
Produktkod. 11313445
Change view
Porstorlek:
0,2μ m
0,45 μm
1.0μ m
5 μm
Diameter (metrisk):
25 mm
37 mm
47 mm
50 mm
90 mm
150 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Paket med 50
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Porstorlek Diameter (metrisk) Förpackningsstorlek
11313445 1.0μ m 47 mm Paket med 50
11383435 0,45 μm 47 mm Paket med 50
11363445 5 μm 50 mm Paket med 50
11353445 5 μm 47 mm Paket med 50
11373445 5 μm 90 mm Paket med 25
11343445 5 μm 37 mm Paket med 50
11333445 5 μm 150 mm Paket med 25
11303445 1.0μ m 25 mm Paket med 50
11393435 0,45 μm 50 mm Paket med 50
11345404 0,2μ m 50 mm Paket med 50
11335404 0,2μ m 47 mm Paket med 50
11323445 1.0μ m 50 mm Paket med 50
11325404 0,2μ m 25 mm Paket med 50
11373435 0,45 μm 25 mm Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Produktkod. 11313445 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 10411211
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3190.00 SEK
    3116.00 SEK / Paket med 50
    Save 74.00 SEK
    2% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Ger klargörande av frätande ämnen, lösningsmedel och aggressiva vätskor. Whatman™ PTFE-membrancirklar är särskilt användbara vid HPLC-analys när fasta partiklar kan orsaka permanent skada på kolonnen.
  • Hydrofobisk
  • Kemiskt stabil och inert
  • Kan användas upp till 120 °C
  • Laminerad på slumpmässigt anordnat stödmaterial av polypropen
  • För filtrering med organiska och kemiskt aggressiva lösningar eller gaser
  • Särskilt lämplig för HPLC-analys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material PTFE
Porstorlek 1.0μ m
Hydrofobicitet Hydrofobisk
Typ av membran TE 37
Antal per förpackning 50 förpackning
Diameter (metrisk) 47 mm