Läs mer
Cytiva Whatman™ PTFE-membrancirklar
Produktkod. 11325404
Porstorlek:
0,2μ m
0,45 μm
1.0μ m
5 μm
Diameter (metrisk):
25 mm
37 mm
47 mm
50 mm
90 mm
150 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Paket med 50
Produktkod. 11325404
Brand: Cytiva 10411405
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger klargörande av frätande ämnen, lösningsmedel och aggressiva vätskor. Whatman™ PTFE-membrancirklar är särskilt användbara vid HPLC-analys när fasta partiklar kan orsaka permanent skada på kolonnen.
  • Hydrofobisk
  • Kemiskt stabil och inert
  • Kan användas upp till 120 °C
  • Laminerad på slumpmässigt anordnat stödmaterial av polypropen
  • För filtrering med organiska och kemiskt aggressiva lösningar eller gaser
  • Särskilt lämplig för HPLC-analys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Material PTFE
Porstorlek 0,2μ m
Hydrofobicitet Hydrofobisk
Typ av membran TE 35
Antal per förpackning 50 förpackning
Tjocklek (metrisk) 240μ m
Diameter (metrisk) 25 mm