Läs mer
Cytiva Whatman™ PTFE-membrancirklar
Beskrivning
Ger klargörande av frätande ämnen, lösningsmedel och aggressiva vätskor. Whatman™ PTFE-membrancirklar är särskilt användbara vid HPLC-analys när fasta partiklar kan orsaka permanent skada på kolonnen.
- Hydrofobisk
- Kemiskt stabil och inert
- Kan användas upp till 120 °C
- Laminerad på slumpmässigt anordnat stödmaterial av polypropen
- För filtrering med organiska och kemiskt aggressiva lösningar eller gaser
- Särskilt lämplig för HPLC-analys
Specifikationer
Specifikationer
| Material | PTFE |
| Porstorlek | 0,2μ m |
| Hydrofobicitet | Hydrofobisk |
| Typ av membran | TE 35 |
| Antal per förpackning | 50 förpackning |
| Diameter (metrisk) | 47 mm |